Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de alimentación SMPS universal Eutech™ para medidores CyberScan 600
Código de producto. 11569144
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
CyberScan 600/610/620/650
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11569144 CyberScan 600/610/620/650 cada uno
1 options
Código de producto. 11569144 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X030132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    99.70€ / paquete de 1
    Ahorro 5.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El adaptador de alimentación universal SMPS Eutech™ le proporciona la energía que necesita.
El adaptador de alimentación universal SMPS Eutech™ le proporciona la energía que necesita. El adaptador de alimentación 100/240 V CA tiene un enchufe para EE. UU./Reino Unido/Europa/Japón que se utiliza para los medidores de la serie CyberScan 600.
Características:
  • 9 V, 6 W
  • Se utiliza con: CyberScan 600/610/620/650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adaptador de alimentación SMPS universal, centro +ve, 100-240 V
Tipo Adaptador de suministro eléctrico SMPS
Tensión 9 V
Para utilizar con (equipo) CyberScan 600/610/620/650