Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ pH 6+
Código de producto. 10548135
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor con electrodo combinado 3 en 1
Medidor con electrodo de pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10548135 Medidor con electrodo de pH cada uno
15716275 Medidor con electrodo de pH cada uno
11559164 Medidor con electrodo combinado 3 en 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10548135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X245026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    505.00€ / paquete de 1
    Ahorro 30.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El medidor de pH Eutech™ pH 6+ ECPH602PLUSK con electrodo de pH de unión simple y el ECPH603PLUSK con electrodo Combi de pH/temperatura 3 en 1 son opciones ideales para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Características:
  • Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con una exactitud de ± 0,01 pH.
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
  • El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
  • Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA), 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST), 4,10; 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo de pH de unión simple ECFC7252101B, electrodo ATC ECPHTEM01P y kit de transporte de pH (incluye 1 x pH de 4,01; soluciones de tampón de pH de 7,00; solución de almacenamiento y 1 x agua desionizada [enjuague] [60 ml cada una], armadura de caucho/soporte
Incluye Apagado automático después de 17 minutos; mensajes de retención y autodiagnóstico
Exactitud (temperatura) ± 0,05 °C
Exactitud (mV) ± 1
Exactitud (pH) ± 0,01
Intervalo (pH) De 0 a 14
Intervalo (mV) Desde -1000 hasta 1000
Resolución (mV) 1 mV
Calibration Points Hasta 5
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Compensación de la temperatura Automático/manual (de 0 °C a 100 °C)
Batería, tipo 4 pilas AAA de 1,4 V
Tipo Medidor con electrodo de pH