Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ pH 6+
Descripción
The measure of a liquid's acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications. The Eutech™ pH 6+ Meter is an ideal choice for pH applications from the wide range of pH meters that Eutech™ offers.
Características:
- Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con una exactitud de ± 0,01 pH.
- Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
- La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
- El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
- Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
- El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
- El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
- Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA), 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST), 4,10; 6,97 (Pb)
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (mV) | ± 1 mV |
| Exactitud (pH) | ±0,01 |
| Batería, tipo | Cuatro pilas AAA de 1,4 V |
| Puntos de calibración | Hasta 5 |
| Descripción | Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo ATC ECPHTEM01P & Kit de transporte de pH (incluye 1 x pH 4,01, soluciones de tampón de pH 7,00, solución de almacenamiento y 1 x agua de enjuague desionizada de 60 ml cada uno), soporte/refuerzo de caucho |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Measurement Modes | Acidez, Alcalinidad, Conductividad, Temperatura, pH, Alkalinity, Conductivity, Temperature, pH |
| Intervalo (mV) | -1000 - 1000 mV |
| Intervalo (pH) | Desde 0,00 hasta 14,00 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Mostrar más |