Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ pH 6+
Código de producto. 11549164
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor de pH con electrodo de ATC
Medidor de pH con kit de transporte
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11549164 Medidor de pH con electrodo de ATC cada uno
11569164 Medidor de pH con kit de transporte cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11549164 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X245025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
The measure of a liquid's acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications. The Eutech™ pH 6+ Meter is an ideal choice for pH applications from the wide range of pH meters that Eutech™ offers.
Características:
  • Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con una exactitud de ± 0,01 pH.
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
  • El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
  • Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA), 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST), 4,10; 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (mV) ± 1 mV
Exactitud (pH) ±0,01
Batería, tipo Cuatro pilas AAA de 1,4 V
Puntos de calibración Hasta 5
Descripción Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo ATC ECPHTEM01P, soporte/refuerzo de caucho
Tipo de pantalla LCD
Measurement Modes Acidez, Alcalinidad, Conductividad, Temperatura, pH, Alkalinity, Conductivity, Temperature, pH
Intervalo (mV) -1000 - 1000 mV
Intervalo (pH) Desde 0,00 hasta 14,00
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100,0 °C
Incluye Apagado automático después de 17 minutos; mensajes de retención y autodiagnóstico
Tipo de producto Medidor de pH con electrodo de ATC
Resolución (mV) 1 mV
Exactitud de temperatura ± 0,05 °C
Compensación de la temperatura Automático/manual (de 0 a100 °C)
Resolución de temperatura 0,1 °C