Learn More
Thermo Scientific™ Kit de calibración de turbidímetro Eutech TN-100
Código de producto. 11786384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 viales de 60 mL cada uno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11786384 4 viales de 60 mL cada uno 1 PCS
1 options
Código de producto. 11786384 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X621001
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Calibración mediante la sencilla pulsación de un botón con instrucciones en pantalla
  • Frascos de 60 ml de estándares que no son de formacina con aprobación de la EPA de EE. UU.
  • Uso estable y sencillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo Set de kit de calibración
Tipo de calibración 0,02 UTN, 20,0 UTN, 100 UTN, 800 UTN
Incluye Soluciones estándar; 4 viales de 60 ml cada uno
Métodos aprobados por la EPA Estándares que no son de formacina con aprobación de la EPA de EE. UU.
Cantidad 4 viales de 60 mL cada uno
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.