Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de temperatura Eutech™ ECPHWPTEM01W
Código de producto. 10719264
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tamaño de la unidad
10719264 1 m 1 PCS
1 options
Código de producto. 10719264 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PHWPTEM01W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    107.00€ / paquete de 1
    Ahorro 7.00€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales. La sonda de temperatura Eutech™ ECPHWPTEM01W se suministra con un cable de 1 metro de largo y se utiliza con los medidores Eutech™ pH 310/pH 300/PC 300/PC 510.
Características:
  • Parámetro: máx.
  • Se utiliza con los medidores: pH 310/pH 300/PC 300/PC 510
  • Cable de 1 metro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Eutech pH 310/pH 300/PC 300/PC 510
Material Acero inoxidable 304
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 100°C
Tipo Sonda de temperatura
Diámetro del cuerpo (métrico) Eje: 3 mm; mango: 12 mm
Longitud (métrico) Eje: 84 mm; mango: 75 mm
Tipos de conector 6 pines
Longitud del cable (métrico) 1 m