Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de temperatura Eutech™ PH5TEMB01P
Código de producto. 11816332
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Conector fono
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11816332 Conector fono 1 PCS
1 options
Código de producto. 11816332 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X210303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.75€
    79.90€ / paquete de 1
    Ahorro 4.85€
    5% Descuento
En stock
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El electrodo de temperatura PH5TEMB01P es un electrodo versátil hecho de acero inoxidable y tiene un intervalo de temperatura de 0 a 100 ºC.
Características:
  • Parámetro: máx.
  • Escala de temperatura: De 0 a 100 °C
  • Material: acero inoxidable 304
  • Dimensiones (eje): 84 x 3mm
  • Dimensiones (asa): 85 x 12mm
  • Longitud de cable: 1 m
  • Conector: Clavija fono de 2,5 mm
  • Se utiliza con: pH 110/pH 11/Ion 6+/pH 6+/pH 5+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 100°C
Tipo Electrodo de temperatura
Tipos de conector Conector fono