Learn More
Eutech™ Medidores portátiles Eutech TDS 6+
Código de producto. 11589204
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de medición de conductividad
Medidor de conductividad
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11589204 Kit de medición de conductividad cada uno
11599204 Medidor de conductividad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11589204 Proveedor Eutech™ N.º de proveedor 01X289427
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    516.00€ / paquete de 1
    Ahorro 29.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales sobre el terreno, en laboratorios y en coelgios.
La nueva serie de medidores portátiles de sólidos disueltos totales (TDS) Thermo Scientific™ Eutech 6+ es ideal para las necesidades básicas de análisis de agua.
Diseño innovador de electrodos
  • Compensación automática de temperatura rápida para tomar medidas de manera ágil y repetible, orificios de ventilación estratégicamente situados para eliminar la producción de burbujas de aire
  • Funda de electrodo extraíble que facilita el mantenimiento
Coraza resistente de goma con soporte
  • Coraza de goma con un cómodo soporte de sobremesa para ofrecer un ángulo de visión ideal cuando sea necesario
Impresionante precisión de salinidad
  • Diseñado para adaptarse a la curva de salinidad no lineal y obtener así una mayor precisión en todo el rango con un solo punto de calibración
Innovador soporte de electrodos GripClip
  • Fija la mayoría de los vasos de precipitados sin necesidad de un brazo de electrodo independiente
  • Mantiene los electrodos suspendidos durante su uso y alejados de las barras agitadoras
  • Permite un ajuste rápido de la altura de los electrodos para que esté conforme con la del recipiente para muestra y sus preferencias personales
Maletín de transporte resistente con accesorios
  • Maletín rígido y compacto con todo lo necesario para calibraciones y mediciones
  • Protege el medidor cuando no se utilice e incluye una abertura con espacio para asegurar elementos hasta que sea necesario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor TDS 6+ con Kit, GripClip, maletín de transporte
Measurement Modes SDT con temperatura
Compensación de la temperatura Automática o manual (de 0 a 80 °C)
Intervalo (TDS) 0.00 to 9.99 ppm, 10.0 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1.00 to 9.99 ppt, 10.0 to 99.9 ppt
Resolución (TDS) 0,05 % a escala completa
Exactitud (TDS) ± % de la escala completa ± LSD
Intervalo de factor de TDS Desde 0,30 hasta 1,00
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,00 °C a 100,0 °C (80,0 °C con la sonda suministrada)
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (±0,9 °F)
Tipo Kit de medición de conductividad
Batería, tipo 4 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (incluidas)
Duración de la batería > 500 h
Mostrar más Mostrar menos
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.