Learn More
Solución estándar TDS 442, Eutech™
Código de producto. 15197613
Change view
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
442 Solución estándar
Solución de calibración 442
Tamaño de la unidad:
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nombre del producto químico o material unitSize
15197613 442 Solución estándar 500 ml
15107623 442 Solución estándar 500 ml
15117623 Solución de calibración 442 500 ml
11549124 Solución de calibración 442 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15197613 Supplier Thermo Scientific Eutech Supplier No. 01X109102
This item is not returnable. View return policy
Para estándares y calibración de TDS, elija entre nuestros estándares, calibraciones y soluciones de TDS Eutech™
Las soluciones estándar de TDS Eutech™ se utilizan como estándares para medidores de TDS. Obtenga mediciones de TDS de conductividad rápidas y precisas con los medidores de TDS Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Características:
  • Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 442 Solución estándar
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 7
Punto de ebullición ∼100°C
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Estándar TDS
Industry Type Económica y práctica para uso en laboratorio.
Cantidad 480 mL