Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de alimentación SMPS Eutech™ para medidores CyberScan 1500
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
El adaptador de alimentación SMPS Eutech™ le proporciona la energía que necesita. El adaptador de alimentación 100/240 V CA tiene un enchufe para EE. UU./Reino Unido/Europa/Japón que se utiliza para los medidores de la serie CyberScan 1500.
Características:
- 12 V, 6 W
- 100/240 VCA
- Se utiliza con: Medidores CyberScan 1500
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Adaptador de alimentación SMPS. 100/240V CA, con enchufe para EE. UU./Reino Unido/Europa/Japón, 12 V, 6 W, CENTRE -ve |
| Tipo | Adaptador de suministro eléctrico SMPS |
| Tensión | 12 V |
| Compatibilidad | Enchufe EE. UU./Reino Unido/Europa/Japón |
| Para utilizar con (equipo) | CyberScan serie 1500 |