Learn More
Thermo Scientific™ Sensor Eutech™ para TDSTestr11
Código de producto. 10569672
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
TDSTestr11
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10569672 TDSTestr11 cada uno
1 options
Código de producto. 10569672 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X229713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.60€
    88.30€ / paquete de 1
    Ahorro 5.30€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales (TDS) sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Eutech™ ofrece medidores que permiten la lectura directa de los valores de TDS. El sensor Eutech™ para TDSTestr11 es un sensor de sustitución para la serie TDSTestr11, tipo inmersión. Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales (TDS) sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Aplicaciones generales:
  • tratamiento de aguas y aguas residuales
  • purga de la caldera
  • tanques de enjuague de galvanoplastia
  • agua potable
  • hidroponía
  • sector de la impresión
  • acuicultura, acuarios, piscifactorías
  • piscinas y spas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sensor
Para utilizar con (equipo) TDSTestr11