Learn More
Thermo Scientific™ Sensor Eutech™ para ECTestr11
Código de producto. 10475982
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ECTestr11
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10475982 ECTestr11 1 PCS
1 options
Código de producto. 10475982 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X229714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.25€
    77.30€ / paquete de 1
    Ahorro 3.95€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales (TDS) sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Eutech™ ofrece medidores que permiten la lectura directa de los valores de TDS. El sensor Eutech™ para ECTestr11 es un sensor de sustitución para ECTestr11 resistente al agua, tipo copa. Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales (TDS) sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Aplicaciones generales:
  • tratamiento de aguas y aguas residuales
  • purga de la caldera
  • tanques de enjuague de galvanoplastia
  • agua potable
  • hidroponía
  • sector de la impresión
  • acuicultura, acuarios, piscifactorías
  • piscinas y spas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sensor
Para utilizar con (equipo) ECTestr11