Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de salinidad Eutech™ SALTTEST11
Código de producto. 10208533
Change view
Click to view available options
Measurement Modes:
Salinidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Measurement Modes unitSize
10208533 Salinidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 10208533
Marca: Thermo Scientific™ 01X377232
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga mediciones rápidas y precisas de salinidad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
El medidor de salinidad Eutech™ SALTTEST11 es ideal para sus necesidades básicas de análisis de agua para salinidad. Las aplicaciones generales son: para su empleo en el tratamiento de agua y aguas residuales, purga de la caldera, depósitos de enjuague de galvanoplastia, agua potable, hidroponía, industria de la impresión, acuicultura, acuarios, piscifactorías, piscinas y spas.
Características
  • El oscilar entre °C y °F es ahora muy fácil con la simple pulsación de un botón. La lectura directa de la temperatura en el comprobador le ahorra el problema de un termómetro adicional.
  • Pantalla grande - modo de visualización, ATC y nivel de pila.
  • Sensor reemplazable por el usuario - sustituya los sensores usted mismo. El elemento sensor es de acero inoxidable SS316 y la durabilidad química superior de la carcasa del sensor VALOX™ le proporciona años de funcionamiento sin problemas y un mantenimiento mínimo.
  • Diseño resistente al agua y al balanceo - La carcasa resistente al agua con clasificación IP67 mantiene el comprobador impermeable incluso en condiciones húmedas. El exclusivo diseño acanalado antibalanceo garantiza un agarre firme.
Especificaciones
  • Intervalo: De 0 a 10,00 ppt
  • Resolución: 0,10 ppt
  • Exactitud: ± 1 % de la escala completa
  • ATC: Sí (de 0 a 50 °C)
  • Punto de calibración: 1 punta
  • Coeficiente de temperatura: 2 % por °C
  • Temperatura de normalización: 25,0 °C
  • Apagado automático: 8,5 minutos tras pulsar por última vez una tecla
  • Memoria no volátil: Sí
  • Temperatura de funcionamiento: De 0 a 50 °C
  • Pila de alimentación: 4 micropilas alcalinas de 1,5 V 'A 76‘
  • Duración de la pila: más de 150 horas
  • Dimensiones / peso: Comprobador: 16,5 x 3,8 cm; 90 g, en caja: 22 × 6 × 5 cm; 170 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes Salinidad
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C