Learn More
Eutech™ Medidores portátiles Eutech Salt 6+
Descripción
La nueva serie de medidores portátiles de salinidad Thermo Scientific™ Eutech 6+ es ideal para las necesidades básicas de análisis de agua.
Diseño innovador de electrodos
- Compensación automática de temperatura rápida para tomar medidas de manera ágil y repetible, orificios de ventilación estratégicamente situados para eliminar la producción de burbujas de aire
- Funda de electrodo extraíble que facilita el mantenimiento
Coraza resistente de goma con soporte
- Coraza de goma con un cómodo soporte de sobremesa para ofrecer un ángulo de visión ideal cuando sea necesario
Impresionante precisión de salinidad
- Diseñado para adaptarse a la curva de salinidad no lineal y obtener así una mayor precisión en todo el rango con un solo punto de calibración
Innovador soporte de electrodos GripClip
- Fija la mayoría de los vasos de precipitados sin necesidad de un brazo de electrodo independiente
- Mantiene los electrodos suspendidos durante su uso y alejados de las barras agitadoras
- Permite un ajuste rápido de la altura de los electrodos para que esté conforme con la del recipiente para muestra y sus preferencias personales
Maletín de transporte resistente con accesorios
- Maletín rígido y compacto con todo lo necesario para calibraciones y mediciones
- Protege el medidor cuando no se utilice e incluye una abertura con espacio para asegurar elementos hasta que sea necesario
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor Salt 6+ con Kit, GripClip, maletín de transporte |
| Measurement Modes | Salinidad con temperatura |
| Compensación de la temperatura | Automática o manual (de 0 a 50 °C) |
| Intervalo (salinidad) | De 1,0 a 50,00 ppt/de 0,1 a 5,00 % |
| Resolución (salinidad) | 0,1 ppt/0,01 % |
| Exactitud (salinidad) | ± % de la escala completa |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0,00 °C a 100,0 °C (80,0 °C con la sonda suministrada) |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Exactitud (temperatura) | ±0,5 °C (±0,9 °F) |
| Tipo | Kit de medición de conductividad |
| Visa mer |
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.