Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones estándar de salinidad (NaCl) Eutech™
Código de producto. 15601717 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
25 ppt
5 ppt
Tamaño de la unidad:
480 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
15601717 5 ppt cada uno
11579124 25 ppt 480 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15601717 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X211230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.56€
    12.00€ / paquete de 1
    Ahorro 6.56€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Eutech™ ofrece soluciones estándar de salinidad para su uso con medidores de salinidad.
Eutech™ ofrece una gama de soluciones estándar de salinidad para su uso con medidores de salinidad. Las mediciones de salinidad son comunes en industrias como la agricultura, la acuicultura, la hidroponía, la alimentación, las piscinas y los balnearios donde es necesario controlar el nivel de sal constantemente.
Características:
  • Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml – económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
Descripción:
  • 5 PPT ECNACL: 5 Ppt (partes por mil) solución de calibración de NaCl
  • 25 PPT ECNACL: 25 Ppt (partes por mil) solución de calibración de NaCl
  • 45 PPT ECNACL: 45 Ppt(partes por mil) solución de calibración de NaCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 ppt
Descripción Solución de calibración de NaCl de 5 ppt
Tipo NaCl Calibration Solution