Learn More
Electrólito de referencia de recarga Eutech™ (electrodo de pH de unión doble)
Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones de calibración y referencia para su uso con medidores y electrodos de pH.
Características:
- Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Refilling Reference Electrolyte |
| Descripción | Saturated Potassium Chloride for Double Junction pH Electrodes |
| Tipo de solución | Solución de calibración |
| Industry Type | Económica y práctica para uso en laboratorio. |
| Cantidad | 480 mL |