Learn More
Thermo Scientific™ Solución de limpieza de proteínas para electrodos de pH Eutech™
Código de producto. 12941678
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Medidor de pH, Electrodo
Tamaño de la unidad:
480 ml
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12941678 Medidor de pH, Electrodo 480 ml
1 options
Código de producto. 12941678 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X211216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.30€
    37.00€ / 480 ml
    Ahorro 1.30€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias de la vida, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones de calibración y limpieza para su uso con medidores y electrodos de pH.
Características:
  • Tampones y soluciones de calibración y limpieza envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Solución de limpieza de proteínas para electrodos de pH
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH, Electrodo
Tipo Solución de limpieza de proteínas de electrodos de pH
Cantidad 450 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • protein cleaning solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, pepsin