Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ pH 5+
Código de producto. 10099124
Cambiar vista
Click to view available options
Calibration Points:
Desde 2 hasta 5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Calibration Points Tamaño de la unidad
10099124 Desde 2 hasta 5 1 PCS
1 options
Código de producto. 10099124 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X244912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00€
    445.00€ / paquete de 1
    Ahorro 23.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El medidor de pH Eutech™ pH 5+ con electrodo de pH de unión simple es una opción ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Características:
  • Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones - selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con precisión de pH de ± 0,01.
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
  • El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de 0,00 a 14,00
  • Escala de temperatura: De 0 a 100,0 °C
  • Compensación de la temperatura: Automático/manual (de 0 a 100 °C)
  • Nº. de puntos de calibración: de 2 a 5 puntos
  • Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA), 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST), 4,10; 6,97 (Pb)
  • Funciones especiales: Apagado automático después de 17 minutos;
  • Mantener & mensajes de autodiagnóstico
  • Alimentación eléctrica: 4 pilas 'AAA’ x 1,4 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de pH Eutech pH 5+ con electrodo de pH de unión simple ECFC7252101B, kit de transporte de pH y electrodo ATC ECPHTEM01P (incluye 1 x pH de 4,01; soluciones de tampón de pH de 7,00; solución de almacenamiento y 1 x agua desionizada [enjuague] [60 ml cada una]
Calibration Points Desde 2 hasta 5
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo de pantalla LCD