Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ pH 5+
Código de producto. 11539164
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor de pH con electrodo 3 en 1
Medidor de pH con electrodo de ATC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11539164 Medidor de pH con electrodo 3 en 1 1 PCS
11529164 Medidor de pH con electrodo de ATC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11539164 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X244913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00€
    470.00€ / paquete de 1
    Ahorro 24.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales. Eutech™ ofrece una amplia gama de electrodos y medidores de pH y el medidor Eutech™ pH 5+ es una opción ideal para aplicaciones de pH.
Características:
  • Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con una exactitud de ± 0,01 pH.
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
  • El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
  • Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA); 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST); 4,10; 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor Eutech pH 5+ con electrodo de temperatura/pH 3 en 1 Combi ECFC7352901B, kit de transporte de pH y electrodo ATC ECPHTEM01P (incluye 1 x pH de 4,01; soluciones de tampón de pH de 7,00; solución de almacenamiento y 1 x agua desionizada [enjuague] [60 ml cada una], armadura de caucho/soporte
Incluye Apagado automático después de 17 minutos; mensajes de retención y autodiagnóstico
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Exactitud (pH) ± 0,01
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,01
Calibration Points Desde 2 hasta 5
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Compensación de la temperatura Automático/manual (de 0 °C a 100 °C)
Batería, tipo 4 pilas AAA de 1,4 V
Tipo Medidor de pH con electrodo 3 en 1