Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ pH 5+
Description
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales. Eutech™ ofrece una amplia gama de electrodos y medidores de pH y el medidor Eutech™ pH 5+ es una opción ideal para aplicaciones de pH.
Características:
- Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con una exactitud de ± 0,01 pH.
- Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
- La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
- El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
- Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
- El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
- El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
- Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA); 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST); 4,10; 6,97 (Pb)
Spécification
Spécification
| Descripción | Medidor de Eutech pH 5+ con electrodo ATC ECPHTEM01P, armadura de caucho/soporte |
| Incluye | Apagado automático después de 17 minutos; mensajes de retención y autodiagnóstico |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,5 °C |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Calibration Points | Desde 2 hasta 5 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.