Learn More
Thermo Scientific™ Eutech PH 1710 pH Bench Meter
Código de producto. 17820015
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit estándar de medición de pH/mV
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17820015 Kit estándar de medición de pH/mV cada uno
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17820015 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EBPH171001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00€
    737.00€ / paquete de 1
    Ahorro 68.00€
    8% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Eutech PH 1710 pH bench meters offer a basic, cost-effective testing option for measuring pH or relative mV (RmV) with temperature. Each Eutech 1710 pH meter features a large display with backlight, easy operation and meter-integrated electrode holder.
Select Eutech PH 1710 pH bench meters for a basic, cost-effective option for your pH and relative mV (RmV) testing needs. Eutech 1710 pH meters measure pH or RmV with temperature. Each Eutech 1710 pH meter features a large display with backlight, easy operation and meter-integrated electrode holder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Eutech PH 1710 pH/mV bench meter standard kit
Incluye Meter with electrode stand, PC cable, universal power adapter
Exactitud (temperatura) ±0.3°C
Exactitud (mV) ±0.2 or ±0.05%, whichever is greater
Exactitud (pH) ±0.01 pH ± 1 LSD
Detalles de gestión de datos Transfer single data point or all data points to computer or printer
Salidas Computer or printer (STARA-106)
Para utilizar con (aplicación) For a Wide Variety of Common pH and RmV Samples
Measurement Modes pH with mV and Temperature, Relative mV with mV and Temperature
Calibración pH, RmV and temperature
Intervalo (pH) -2 to 18
Resolución (pH) 0.1, 0.01 pH
Puntos de calibración (pH) 1 a 5 puntos
Intervalo (mV) ±2000.0 mV
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV con desviación de ±250 mV
Resolución (mV) 0.1 mV
Calibration Points 1 point RmV
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Selección de temperatura Manual or automatic with ATC probe
Calibración de la sonda de temperatura 1 point temperature offset calibration
Tipo de pantalla 5 in. backlit LCD
Memoria No volátil
Puntos de datos 500 Sets with Date and Time Stamp
Tipo de función de registro Automatic with Auto-Read and Timed Read Modes, Manual with Continuous Read Mode
Salida de alarma Calibration reminder alarm
Entradas BNC for pH or RmV and phono plug for ATC
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Adaptador de CA Fuente de alimentación universal de 100-240 V 50-60 Hz con conexión de medidor de giro y bloqueo y enchufes de pared intercambiables para tomacorrientes de EE. UU./Japón, Europa, Reino Unido/Singapur, Australia/Nueva Zelanda y China
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 198.3 x 155.2 x 61.7 mm (7.81 x 6.11 x 2.43 in.)
Peso (métrico) 700 g
Peso (imperial) 1.54 lb.
Garantía 3 year meter warranty
Tipo Kit estándar de medición de pH/mV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.