Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medidor Eutech™ pH 150
Código de producto. 15307053
Cambiar vista
Click to view available options
Calibration Points:
Hasta 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibration Points Tamaño de la unidad
15307053 Hasta 5 cada uno
1 options
Código de producto. 15307053 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X651609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    563.00€ / paquete de 1
    Ahorro 37.00€
    6% Descuento
En stock
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de electrodos y medidores de pH. El kit del medidor pH 150 es un medidor de pH con clasificación IP67 resistente al agua que ofrece la medición de pH / mV / temperatura.
Características
  • LCD de gran tamaño y tres líneas – Visualice la medición de pH o mV con temperatura y % de pendiente
  • Función de memoria integrada – Almacena hasta 150 mediciones junto con la temperatura
  • El reconocimiento automático de tampones – identifica automáticamente los conjuntos de tampones USA, NIST o DIN para una calibración rápida
  • Hágalo funcionar con pilas AA o utilice un adaptador de CA opcional para mediciones de sobremesa
  • Alarma de «calibración necesaria»: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Selección de °F/°C – Elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación
  • Ofrece el desplazamiento mV – Calibre a un estándar Redox/ORP o úselo para el diagnóstico de electrodos de pH
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagador automática opcional
  • % de pendiente y temperatura visualizados con cada medición
  • Soporte integrado – Ideal para un uso de sobremesa o a largo plazo sencillo
  • Opción de montaje en pared – Idónea para ahorrar espacio en la sobremesa
  • Incluye la innovadora función Grip-Clip™ – Asegura rápida y fácilmente la sonda en su vaso de precipitados o recipiente
  • Compatible con electrodos de pH con conector BNC
Especificaciones
Especificaciones del producto: Descripción
pH
  • Intervalo: pH de -2,00 a 16,00
  • Resolución: 0,01 pH
  • Exactitud: ±0,01 pH
  • Calibración: Hasta 5 puntos ( USA & NIST), hasta 6 puntos (DIN)
mV
  • Intervalo: ± 2000 mV
  • Resolución: 0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima
  • Exactitud: ± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor
  • Calibración: ± 200 mV
máx.
  • Intervalo: De -10,0 a 110,0 °C (de 14,0 a 230,0 °F)
  • Resolución: 0,1 °C/°F
  • Exactitud: ± 0,5 °C; ± 0,9 °F
  • Calibración: Compensación en incrementos de 0,1, ± 10 °C o ± 18 °F
Otros
  • Pantalla: Pantalla LCD personalizada de tres líneas
  • Compensación de la temperatura: Automática o manual, de – 10 a 110 °C
  • Memoria: Almacena hasta 150 conjuntos de datos
  • Alimentación eléctrica: Dos pilas AA (incluidas), >700 horas de uso continuo; adaptador de CA (opcional)
  • Dimensiones (L × An × Al), medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm
  • Peso, medidor: 0,5 kg, en caja: 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit del medidor pH 150: Medidor con electrodo de pH de doble unión ECFC7252201B y sonda ATC PHWPTEM01W, Grip-Clip™, dos pilas AA, maletín rígido de transporte, tampones de pH, solución de almacenamiento, solución de enjuague
Exactitud (temperatura) 0,5 °C/0,9 °F
Exactitud (mV) ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Exactitud (pH) ± 0,01
Resolución (pH) 0,01
Calibration Points Hasta 5
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C
Tipo de pantalla LCD