Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medidor Eutech™ pH 150
Código de producto. 15377043
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor de pH
Medidor de pH y electrodo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15377043 Medidor de pH 1 PCS
15387043 Medidor de pH y electrodo 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15377043 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X651607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00€
    428.00€ / paquete de 1
    Ahorro 34.00€
    7% Descuento
En stock
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de electrodos y medidores de pH. El kit del medidor pH 150 es un medidor de pH con clasificación IP67 resistente al agua que ofrece la medición de pH / mV / temperatura.
Características
  • LCD grande de tres líneas – Visualice la medición de pH o mV con la temperatura y el % de pendiente
  • Función de memoria integrada: almacena hasta 150 mediciones junto con la temperatura.
  • El reconocimiento automático de tampones – identifica automáticamente los conjuntos de tampones USA, NIST o DIN para una calibración rápida
  • Hágalo funcionar con pilas AA o use un adaptador de CA opcional para las mediciones de sobremesa
  • Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Selección de ºF/ºC – Elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación
  • Ofrece una desviación de mV – Calibre a un estándar de Redox/ORP o úselo para el diagnóstico de electrodos de pH
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
  • % de pendiente y temperatura mostrados con cada medición
  • Soporte integrado – Ideal para un uso de sobremesa o a largo plazo sencillo
  • Opción de montaje en pared – Idónea para ahorrar espacio en la sobremesa
  • Incluye la innovadora función Grip-Clip™ – Asegura rápida y fácilmente la sonda en su vaso de precipitados o recipiente
  • Compatible con electrodos de pH con conector BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Solo medidor pH 150: Medidor, Grip-Clip™, dos pilas AA
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Exactitud (mV) ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Exactitud (pH) ± 0,01
Calibración mV: ±200 mV, Temp: Desviación en incrementos de 0,1, ±10 °C o ±18 °F
Intervalo (pH) De - 2 a 16
Resolución (pH) 0,01
Resolución (mV) 0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima
Calibration Points Hasta 5 (EE. UU. y NIST), hasta 6 (DIN)
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C
Intervalo de temperatura (imperial) De 14,0 °F a 230,0 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C/°F
Tipo de pantalla LCD, personalizada de 3 líneas
Memoria Almacena hasta 150 conjuntos de datos
Puntos de datos 150
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 × 8,3 × 5,7 cm
Peso (métrico) 0,5 kg
Peso (imperial) 1 lb
Fuente de alimentación Dos pilas AA (incluidas), >700 horas de uso continuo; adaptador de CA (opcional)
Intervalo (mV relativos) ±2000
Compensación de la temperatura Automático/manual (de -10 °C a 110 °C)
Tipo Medidor de pH