Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medidor Eutech™ PD450 ECPDWP45004K
Código de producto. 15337073
Cambiar vista
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, mV, Oxígeno disuelto, Temperatura, mV, Dissolved Oxygen, Temperature
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Measurement Modes unitSize
15337073 pH, mV, Oxígeno disuelto, Temperatura, mV, Dissolved Oxygen, Temperature cada uno
1 options
Código de producto. 15337073 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X651642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00€
    1780.00€ / paquete de 1
    Ahorro 95.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La recopilación de datos multiparamétricos es muy fácil con el kit del medidor Eutech™ PD450 ECPDWP45004K.
El medidor Eutech™ PD 450 es un medidor multiparamétrico que mide pH, mV, oxígeno disuelto y temperatura. La asequible tecnología RDO óptica reduce el tiempo y los costes de mantenimiento. Con la sonda óptica sin electrolito que no requiere mantenimiento no tendrá que sustituir las delicadas membranas y se acaba con la acumulación de sal de las soluciones de relleno. También puede cambiar fácilmente entre pH, mV, % de saturación y mg/L (ppm) de oxígeno disuelto – con solo pulsar un botón.
Características:
  • pH/mV/oxígeno disuelto/temperatura
  • Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
  • La gran pantalla gráfica retroiluminada proporciona las mediciones con indicación de temperatura.
  • Calibre automáticamente hasta 5 puntos con grupos de tampones de USA o NIST (hasta 6 puntos con DIN). La nueva opción manual permite la calibración hasta con 5 estándares de tampón personalizados.
  • Reconocimiento automático del tampón: identifica automáticamente el tampón de pH correcto para una calibración rápida.
  • Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Selección de ºC o ºF: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
  • Almacene hasta 500 conjuntos de datos: sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
  • Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Opcional
Salidas USB o RS232
Exactitud (DO) ± 2 %; ± 0,1 ppm o mg/l hasta 8; ± 0,2 ppm o mg/l por encima de 8
Exactitud (mV) ± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,01
Duración de la batería 100+ h (sin retroiluminación)
Batería, tipo 2 AA (incluidas)
Calibración mV: ±200 mV, DO: Cero y saturación, Temp: Desviación en incrementos de 0,1, ±10 °C o
Puntos de calibración (pH) Hasta seis puntos: USA, NIST, DIN o personalizado
Compensación Compensación de presión y salinidad: manual
Descripción Kit del medidor PD 450: Medidor, electrodo de pH, electrodo de ODR con tapa de sensor, dos pilas AA, maletín rígido de transporte, cable USB, protector/contrapeso de acero inoxidable de ODR, cámara de calibración de ODR, soluciones de calibración
Tipo de pantalla Pantalla LCD personalizada retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, Oxígeno disuelto, Temperatura, mV, Dissolved Oxygen, Temperature
Intervalo (mV) ± 2000 mV
Intervalo (pH) Desde -2,00 hasta 16,00
Intervalo (salinidad) de 0 a 80 ppt
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De -10,0 °C a +110,0 °C
Incluye Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados
Memoria Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Intervalo (OD polarográfica) De 0 a 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l
Resolución (mV) 0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima
Resolución (OD polarográfica) 0,10 %; 0,1 ppm/mg/l
Exactitud de temperatura ±0,5 °C, ±0,9 °F
Compensación de la temperatura Automático o manual, de -10 a 110 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 14,0° a 230,0 °F
Resolución de temperatura 0.1 ºC/ºF
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm
Peso (imperial) Medidor: 1 lb, en caja: 1,4 lb
Peso (métrico) Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg