Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ PD 650
Description
El medidor Eutech™ PD 650 es un medidor multiparamétrico que mide pH / ORP / iones / oxígeno disuelto / temperatura. La recopilación de datos multiparamétricos en el campo es muy sencilla con la serie multiparamétrica CyberScan 650 de Eutech. El CyberScan PD650 ofrece mediciones de pH y oxígeno disuelto simultáneamente que son rápidas y con precisión de laboratorio. La función de registro automático registra hasta 500 conjuntos de datos con fecha/hora en formato conforme con GLP. Una pantalla completa muestra las lecturas de pH, oxígeno disuelto y temperatura simultáneamente además de los informes de estado de los electrodos y la información de la calibración.
Características:
- ± 1 % de precisión de escala completa a resolución con 3 decimales en un amplio rango de medición
capacidades de medición de iones con resolución de 3 dígitos - Calibración de varios puntos seleccionable para mediciones de conductividad más precisas o calibración de un solo punto para una calibración rápida y cómoda sin errores
- Mide 90,00 mg/l en concentración de DO y 600 % en saturación de DO
- Calibración de OD rápida y sencilla con un 100 % de opción de calibración con el aire atmosférico o un 0 % de calibración con una solución cero
- Salinidad, temperatura y compensación de presión — lecturas precisas en condiciones variables
- No se requiere tiempo de calentamiento con el sistema galvánico de medición
- Pantalla de un solo vistazo con informe sobre el estado de los electrodos con retroiluminación, datos de calibración y visualización simultánea de hasta 4 parámetros
- Mensajes de aviso fáciles de entender para facilitar la configuración, calibración y solución de problemas
- Lecturas grabadas individualmente marcadas con la hora y la fecha en formato conforme a GLP
- El medidor de registro automático guarda las lecturas automáticamente en cuestión de segundos para evitar la pérdida de datos
- Tecnología de la información inalámbrica: Sin cables: transfiera los datos del medidor al ordenador con solo pulsar un botón.
- La memoria no volátil protege la información y la configuración del medidor, incluso cuando las pilas se agotan
- Cuatro niveles de protección con contraseña evitan la manipulación o la eliminación accidental de los datos
- Opciones de tampón de pH: USA, NIST, DIN, PWB, Personalizado
Specifications
Specifications
| Salidas | Comunicaciones inalámbricas IrDA |
| Exactitud (barómetro) | 0,1 mmHg o 0,1 kPa |
| Exactitud (DO) | ± 0,2 mg/l / ± 0,2 % |
| Exactitud (ISE) | ± 0,5 % de la escala completa (monovalente); 1 % de la escala completa (divalente) |
| Exactitud (mV) | ±0,2 mV |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Exactitud (salinidad) | 0,1 ppt |
| Salida de alarma | Alarma de calibración debida, alarma de límite ALTO-BAJO (lectura de fuera de rango) |
| Corrección de la presión barométrica | Corrección automática con sensor incorporado |
| Batería, tipo | Cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.