Learn More
Thermo Scientific™ Comprobador de bolsillo multiparamétrico Eutech™ PCTestr 35
Código de producto. 10327913
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Probador multiparamétrico de bolsillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10327913 Probador multiparamétrico de bolsillo cada uno
1 options
Código de producto. 10327913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X441504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    267.00€ / paquete de 1
    Ahorro 16.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Mida varios parámetros de forma cómoda y rentable con un único medidor multiparamétrico Eutech™.
No es necesario cambiar el sensor cada vez que cambia de parámetros. El probador de bolsillo multiparamétrico Eutech™ PCTestr 35 mide tres parámetros (mide el pH, la conductividad y la temperatura). Para aplicaciones generales: Ideal para comprobaciones de pH rápidas y precisas en piscinas y spas, acuarios y operaciones hidropónicas, o en cualquier lugar donde se requiera un análisis de pH frecuente. PCSTestr 35 cumple con los requisitos para muchos métodos de prueba estándar medioambientales y ASTM. Para aplicaciones industriales: Uso para torres de refrigeración, pruebas de agua para procesamiento de alimentos y pruebas de procesos/aguas residuales en el acabado de metales, revelado fotográfico, impresión e industrias químicas. Para aplicaciones educativas: Útil en las escuelas, muchas aplicaciones de laboratorio y estudios de ecología.
Características del producto
  • Medición de intervalo de pH completo de hasta 2 decimales.
  • Rangos de conductividad bajos, medios y altos: ¡el probador mide el agua pura!
  • Calibración de pH de hasta 5 puntos y calibración de conductividad de 3 puntos.
  • Coeficiente de temperatura ajustable (de 0,0 a 0,0 %)
  • Sensor de temperatura alojado en una carcasa única en forma de cúpula para una respuesta ATC más rápida y mediciones rápidas.
  • Opción ATC/mTC
  • Menú de desplazamiento con cuatro botones de control para una navegación sin estrés
  • ¡El probador de mayor duración en el mercado No se necesitan herramientas para sustituir el sensor.
  • 'Cambio de parámetro de una pulsación': El cambio de parámetros se hace con solo una pulsación del botón.
  • Resistencia al agua IP67 certificada: el ligero dispositivo incluso flota para facilitar su recuperación.
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de 0.00 a 14.00
  • Resolución: 0,01 pH
  • Exactitud: ±0,01 pH
  • Puntos de calibración de pH: Hasta 5 (automático)
  • Opciones de tampón de pH: EE. UU., NIST
  • Intervalo de conductividad: .. a 1999 µS/cm, 2,00 a 20,00 mS/cm
  • Resolución: De 1 µS/cm a 0,01 mS/cm
  • Exactitud: ±1 % de la escala completa
  • Puntos de calibración de conductividad: 2 automáticos, 2 manuales
  • Temperatura de normalización: 25,0 °C
  • Coeficiente de temperatura: De 0,0 a 10,0 %/°C
  • Rango automático: Sí
  • Rango de temperatura: De 0,0 a 50,0 °C / de 32,0 a 120,0 °F
  • Resolución: 0.1 °C/°F
  • Exactitud: ± 0,5 °C
  • Compensación de la temperatura: ATC / mTC
  • Memoria no volátil: Sí
  • Apagado automático: 8,5 minutos después de pulsar la última tecla (se puede desactivar)
  • Pantalla LCD: LCD de pantalla doble (2,1 × 2,7 cm)
  • Alimentación eléctrica: Cuatro micropilas alcalinas A76 de 1,5 V
  • Duración de la batería: >150 horas
  • Dimensiones, peso: En caja: 18,5 cm x 6,5 cm x 5 cm; 200 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Probador multiparamétrico de bolsillo