Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medidor multiparamétrico Eutech™ PC 450
Código de producto. 15347063
Cambiar vista
Click to view available options
Measurement Modes:
ORP, Salinidad, Resistividad, pH, Conductividad, Salinity, Resistivity, pH, Conductivity
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Measurement Modes Tamaño de la unidad
15347063 ORP, Salinidad, Resistividad, pH, Conductividad, Salinity, Resistivity, pH, Conductivity cada uno
1 options
Código de producto. 15347063 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X651640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00€
    1096.00€ / paquete de 1
    Ahorro 39.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Mida varios parámetros de forma cómoda y rentable con un único medidor multiparamétrico Eutech™.
Solución todo en uno para trabajos de investigación de múltiples parámetros en el laboratorio. El medidor multiparamétrico Eutech PC 450 mide pH/mV/conductividad/sólidos disueltos totales/temperatura. Acepta una única sonda de pH/conductividad o sondas de pH y conductividad independientes.
Características
  • Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
  • Cambie entre pH, mV, conductividad y TDS con solo pulsar un botón.
  • Gran pantalla retroiluminada y personalizada: le permite ver las mediciones con indicación de temperatura.
  • Grip-Clip™: asegura rápida y fácilmente electrodos de pH y conductividad independientes de forma simultánea al recipiente de muestras o vaso de precipitado.
  • Calibre automáticamente hasta 5 puntos con grupos de tampones de USA o NIST (hasta 6 puntos con DIN). La nueva opción manual permite la calibración hasta con 5 estándares de tampón personalizados.
  • Reconocimiento automático del tampón: identifica automáticamente el tampón de pH correcto para una calibración rápida.
  • Alarma de «calibración necesaria»: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Iconos intuitivos y fáciles de usar: el estado de los electrodos muestra la pendiente de pH o la constante de celda.
  • Conductividad de intervalo automático de 0 a 199,9 mS en cinco intervalos: hasta con cinco puntos de calibración
  • Selección de constante de celda: 0,10; 1,00 o 10,0
  • Coeficiente de temperatura ajustable: de 0,00 a 10,00 % por °C
  • Factor de conductividad a TDS: ajustable de 0,40 a 1,00
  • Selección de °C/°F: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagador automática opcional
  • Almacene hasta 500 conjuntos de datos; sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
  • El reloj en tiempo real integrado marca los datos almacenados y los datos de calibración con fecha y hora: cumple las normas de GLP (buenas prácticas de laboratorio).
  • Con 500 horas de duración de la batería o adaptador de alimentación universal opcional.
  • Soporte integrado con montaje en pared: para facilitar el almacenamiento y la medición de sobremesa.
Especificaciones
Especificaciones del producto: Descripción
pH
  • Intervalo: pH de -2,00 a 16,00
  • Resolución: 0,01 pH
  • Exactitud: ±0,01 pH
  • Calibración: Hasta 6 puntos: USA, NIST, DIN o Personalizada
mV
  • Intervalo: ± 2000 mV
  • Resolución: 0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima
  • Exactitud: ± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor
  • Calibración: ± 200 mV
Conductividad
  • Intervalo: De 0 a 200 mS; de 0 a 20 mS si se utiliza la sonda COMBI03BW
  • Resolución: De 0,01 μS a 0,1 mS
  • Exactitud: ±1 % de la escala completa
  • Calibración: Automática/manual; un punto por intervalo
SDT
  • Intervalo: De 0 a 200 ppt (factor TDS 1,0)
  • Resolución: De 0,01 ppm a 0,1 ppt
  • Exactitud: ±1 % de la escala completa
  • Calibración: manual; 1 punto/intervalo
máx.
  • Intervalo: De -10,0 a 110,0 °C (de 14,0 a 230,0 °F)
  • Resolución: 0,1 °C/°F
  • Exactitud: ± 0,5 °C; ± 0,9 °F
  • Calibración: Compensación en incrementos de 0,1, ± 10 °C o ± 18 °F
Otros
  • Pantalla: LCD personalizada con retroiluminación
  • Memoria: Almacena hasta 500 conjuntos de datos
  • Salida: USB o RS232
  • Reloj en tiempo real: Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados
  • Compensación de la temperatura: Automática o manual, de – 10 a 110 °C
  • Alimentación eléctrica: Dos pilas AA (incluidas), > 100 horas (sin retroiluminación); adaptador de CA (opcional)
  • Dimensiones (L × An × Al), medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 23 × 23 × 7 cm
  • Peso, medidor: 0,5 kg, en caja: 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas USB, RS232
Descripción Kit de medidor PC 450: Medidor, electrodo de pH de unión doble, celda de conductividad (K = 1,0), Grip-Clip™, dos pilas AA, maletín de transporte rígido, cable USB, soluciones de calibración
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes ORP, Salinidad, Resistividad, pH, Conductividad, Salinity, Resistivity, pH, Conductivity
Intervalo (conductividad) De 0 mS a 200 mS, de 0 mS a 20 mS
Intervalo (TDS) De 0 ppt a 200 ppt
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C