Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medidor multiparamétrico Eutech™ PC 450
Código de producto. 15367063
Change view
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, ORP, Ión, Conductividad, SDT, Salinidad, Resistividad, ORP, Ion, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Measurement Modes unitSize
15367063 pH, ORP, Ión, Conductividad, SDT, Salinidad, Resistividad, ORP, Ion, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity cada uno
1 options
Código de producto. 15367063 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X651638
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida varios parámetros de forma cómoda y rentable con un único medidor multiparamétrico Eutech™.
Solución todo en uno para trabajos de investigación de múltiples parámetros en el laboratorio. El medidor multiparamétrico Eutech PC 450 mide pH/mV/conductividad/sólidos disueltos totales/temperatura. Acepta una única sonda de pH/conductividad o sondas de pH y conductividad independientes.
Características
  • Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
  • Cambie entre pH, mV, conductividad y TDS con solo pulsar un botón.
  • Gran pantalla retroiluminada y personalizada: le permite ver las mediciones con indicación de temperatura.
  • Grip-Clip™: asegura rápida y fácilmente electrodos de pH y conductividad independientes de forma simultánea al recipiente de muestras o vaso de precipitado.
  • Calibre automáticamente hasta 5 puntos con grupos de tampones de USA o NIST (hasta 6 puntos con DIN). La nueva opción manual permite la calibración hasta con 5 estándares de tampón personalizados.
  • Reconocimiento automático del tampón: identifica automáticamente el tampón de pH correcto para una calibración rápida.
  • Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Iconos intuitivos y fáciles de usar: el estado de los electrodos muestra la pendiente de pH o la constante de celda.
  • Conductividad de intervalo automático de 0 a 199,9 mS en cinco intervalos: hasta con cinco puntos de calibración
  • Selección de constante de celda: 0,10; 1,00 o 10,0
  • Coeficiente de temperatura ajustable: de 0,00 a 10,00 % por ºC
  • Factor de conductividad a TDS: ajustable de 0,40 a 1,00
  • Selección de ºC/ºF: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
  • Almacene hasta 500 conjuntos de datos; sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
  • Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
  • Con 500 horas de duración de la batería o adaptador de alimentación universal opcional.
  • Soporte integrado con montaje en pared: para facilitar el almacenamiento y la medición de sobremesa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas USB o RS232
Exactitud (conductividad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (mV) ± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,01
Exactitud (TDS) ±1 % de la escala completa
Puntos de calibración (conductividad) Automático/manual; un punto por intervalo
Puntos de calibración (pH) Hasta seis puntos: USA, NIST, DIN o personalizado
Compensación Temperatura: Automático o manual, de -10 a 110 °C
Descripción Kit medidor PC 450 Combi: Medidor, electrodo combinado de pH/conductividad/ATC, dos pilas AA, maletín de transporte rígido, cable USB, soluciones de calibración
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, ORP, Ión, Conductividad, SDT, Salinidad, Resistividad, ORP, Ion, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity
Intervalo (conductividad) De 0 a 200 mS, de 0 a 20 mS si se utiliza la sonda COMBI03BW
Intervalo (mV) ± 2000 mV
Intervalo (pH) Desde -2,00 hasta 16,00
Intervalo (TDS) De 0 a 200 ppt (factor TDS 1,0)
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De -10,0 °C a +110,0 °C
Memoria Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Fuente de alimentación Dos pilas AA (incluidas), > 100 horas (sin retroiluminación); adaptador de CA (opcional)
Resolución (conductividad) De 0,01 μS a 0,1 mS
Resolución (mV) 0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima
Resolución (TDS) De 0,01 ppm a 0,1 ppt
Exactitud de temperatura ±0,5 °C, ±0,9 °F
Intervalo de temperatura (imperial) De 14,0° a 230,0 °F
Resolución de temperatura 0.1 °C/°F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm
Peso (imperial) Medidor: 1 lb
Peso (métrico) Medidor: 0,5 kg