Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de ORP resistente al agua Eutech™ ORPTestr10BNC
Código de producto. 10074492
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución:
1 mV
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Resolución Tamaño de la unidad
10074492 1 mV cada uno
1 options
Código de producto. 10074492 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X366916
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Eutech ofrece una amplia gama de medidores ORP que miden valores tanto de pH como de ORP en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
El medidor de ORP resistente al agua Eutech™ ORPTestr10BNC es un comprobador de bolsillo de ORP resistente al agua con una gran pantalla doble, conector BNC, doble unión y alta resistencia. El ORPTestr10BNC se utiliza con una gama más amplia de electrodos especiales, por lo que está disponible solo como medidor - los electrodos se solicitan por separado.
Características
  • Gran pantalla - la pantalla LCD doble mejora la legibilidad y proporciona información completa sobre el medidor
  • Rango de medición ampliado hasta - 999 a + 1000 mV
  • Carcasa resistente al agua y al polvo - con clasificación IP67, mantiene la integridad de su comprobador incluso en condiciones de campo difíciles.
  • Sensor reemplazable por el usuario - reutilice el mismo cuerpo del medidor muchas veces
  • Electrodo de doble unión - para una vida útil del electrodo significativamente mayor, especialmente para productos químicos agresivos
  • Ajuste de desplazamiento con botón pulsador para una fácil estandarización según el estándar de trabajo conocido
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • La función de retención congela la lectura momentáneamente para facilitar la visualización
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Sensor de banda ancha Platinum - para una comprobación rápida y un rendimiento óptimo
Aplicaciones
Industrial: Reducción de cromato, oxidación de cianuro, blanqueamiento de pulpa
Tratamiento de agua: Monitorice los sistemas de ozono, verifique la actividad libre de cloro (en piscinas, spas y aguas de enfriamiento), purificación de agua y agua potable, monitoreo de acuarios, monitoreo de contaminación del agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla doble con indicador de pila, códigos/mensajes de error
Intervalo (ORP) -999 - +1000 mV
Resolución 1 mV
Exactitud ± 2 mV; nº. de puntos de calibración 1 (± 150 mV de desviación)
Batería, tipo Cuatro pilas alcalinas de botón de 1,5 V
Incluye Pantalla personalizada doble grande, autodiagnóstico; función de retención; apagado automático después de 8,5 minutos
Modelo ORPTestr 10