Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de ORP Eutech™ ORPTestr10
Código de producto. 10580053
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (ORP):
-999 - +1000 mV
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (ORP) Tamaño de la unidad
10580053 -999 - +1000 mV cada uno
1 options
Código de producto. 10580053 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X366909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    132.97€ / paquete de 1
    Ahorro 121.03€
    47% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Eutech ofrece una amplia gama de medidores ORP que miden valores tanto de pH como de ORP en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech ofrece una amplia gama de medidores ORP que miden valores tanto de pH como de ORP en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Las aplicaciones generales incluyen reducción de cromato, oxidación de cianuro, blanqueamiento de pulpa en entornos industriales, así como sistemas de monitoreo de ozono, control de la actividad libre de cloro (en piscinas, spas y aguas de enfriamiento), purificación de agua y agua potable, monitoreo de acuarios, y monitoreo de contaminación de agua.
Características
  • Gran pantalla - la pantalla LCD doble mejora la legibilidad y proporciona información completa sobre el medidor
  • Rango de medición ampliado hasta -999 a +1000 mV
  • Carcasa resistente al agua y al polvo - con clasificación IP67, mantiene la integridad de su comprobador incluso en condiciones de campo difíciles.
  • Sensor reemplazable por el usuario - reutilice el mismo cuerpo del medidor muchas veces
  • Electrodo de doble unión - para una vida útil del electrodo significativamente mayor, especialmente para productos químicos agresivos
  • Ajuste de desplazamiento con botón pulsador para una fácil estandarización según el estándar de trabajo conocido
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • La función de retención congela la lectura momentáneamente para facilitar la visualización
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Sensor de banda ancha Platinum - para una comprobación rápida y un rendimiento óptimo
Especificaciones
  • Intervalo de ORP: De -999 a +1000 mV
  • Resolución: 1 mV
  • Precisión: ± 2 mV
  • Nº. de puntos de calibración: 1 (± 150 mV de desviación
  • Pantalla LCD: Pantalla doble con indicador de pila, códigos/mensajes de error
  • Funciones especiales: Pantalla personalizada doble grande, autodiagnóstico; función de retención; apagado automático después de 8,5 minutos
  • Alimentación eléctrica: 4 pilas alcalinas de botón de 1,5 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Intervalo (ORP) -999 - +1000 mV