Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de ORP Eutech™ ECFG7960101B
Código de producto. 12953447
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
12953447 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 12953447 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 93X219103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    296.00€ / paquete de 1
    Ahorro 21.00€
    6% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores tanto de ORP como de pH en diferentes aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales. Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores tanto de ORP como de pH en diferentes aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Este electrodo de ORP de cuerpo de vidrio de uso general se utiliza para mediciones generales de ORP/pH. Suministrado con 1 ml de electrolito de relleno.
Características:
  • Parámetro: Potencial de oxidación reducción (ORP)
  • Intervalo: de – 1000 a 1000 mV
  • Escala de temperatura: De 0 a 100 °C
  • Tipo de sensor: Banda de platino
  • Tipo de referencia interna: Ag/AgCl
  • Sellado/rellenable: Rellenable
  • Junta de referencia: Individual
  • Electrolito de referencia de relleno: ECRE001
  • Dimensiones (eje): 100 x 12 mm
  • Longitud del cable: 1 m
  • Conector: BNC
  • Se utiliza con: Todos los medidores de ORP con conector de entrada BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC