Learn More
Solución de calibración Eutech™ KCl
Código de producto. 15488972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
480 mL
Conductividad:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Tamaño de la unidad:
480 ml
500 ml
60 ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Conductividad Tamaño de la unidad
15488972 480 mL 12,88 mS/cm 480 ml
15223657 60 mL 84 μS/cm 60 ml
12703626 480 mL 100 μS/cm 500 ml
12753626 480 mL 500 μS/cm 500 ml
10775193 480 mL 1413 μS/cm 500 ml
17266033 60 mL 1413 μS/cm 60 ml
15386487 480 mL 2764 μS/cm 480 ml
10018182 480 mL 12,88 mS/cm 500 ml
17276033 60 mL 12,88 mS/cm 60 ml
10602614 480 mL 111,8 mS/cm 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15488972 Proveedor Thermo Scientific Eutech N.º de proveedor 01X211210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85€
    16.80€ / 480 ml
    Ahorro 1.05€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la calibración los estándares de conductividad, elija entre nuestros estándares de conductividad, calibraciones y soluciones disponibles de Eutech™
Las soluciones de calibración Eutech™ KCl se utilizan para calibrar sondas de conductividad para una medición precisa. Obtenga mediciones de conductividad rápidas y precisas con sondas y medidores de conductividad Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en escuelas.
Características:
  • Envasadas en frascos de plástico duradero de 60 ml o 480 ml
  • Economía y comodidad de uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 12.88 mS/cm KCl calibration solution
Conductividad 12,88 mS/cm
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad y electrodos
Tipo de solución Solución de calibración
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 480 mL