Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración de medidores portátiles Eutech, 480 mL 111,8 mS/cm KCl
Código de producto. 11594684
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Medidores portátiles Eutech
Tamaño de la unidad:
480 ml
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11594684 Medidores portátiles Eutech 480 ml
1 options
Código de producto. 11594684 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X211244
Se recomienda realizar una calibración periódica con patrones exactos para el medidor
Se recomienda realizar una calibración periódica con estándares precisos para el medidor
  • 480 ml 111,8MS/cm de solución de calibración KC
  • Soluciones envasadas en frascos de plástico duradero de 480 ml
  • Económica y práctica para uso en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inorganic Salts
CAS 7447-40-7
Olor Odorless
Densidad 1.0 g/cm³ at 25°C
Gravedad específica 1
Forma física Líquido
Concentración 111.8 mS / cm KCl
pH 7.0
Punto de ebullición 102.4°C
Para utilizar con (equipo) Medidores portátiles Eutech