Learn More
Solución de calibración de medidores portátiles Eutech, 500 μS/cm de KCl, Thermo Scientific™
Código de producto. 15159916
Cambiar vista
Click to view available options
Gravedad específica:
1
Tamaño de la unidad:
480 ml
Código de producto. Gravedad específica Tamaño de la unidad
15159916 1 480 ml
1 options
Código de producto. 15159916 Proveedor Thermo Scientific Eutech N.º de proveedor 01X211219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.45€
    12.97€ / 480 ml
    Ahorro 11.48€
    46% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se recomienda realizar una calibración periódica con patrones exactos para los medidores
  • 500 μSolución de calibración de KCl S/cm
  • Soluciones envasadas en botellas de plástico duraderas de 480 ml
  • Económica y práctica para uso en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inorganic Salts
CAS 7447-40-7
Olor Odorless
Gravedad específica 1
pH 7.0
Punto de ebullición 102.4°C
Para utilizar con (equipo) Medidores portátiles Eutech
Tipo de solución Solución de calibración de conductividad de 500 µS KCl