Learn More
Eutech Comprobador de bolsillo Expert pH
Código de producto. 15692047 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, temperatura, Temperature
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Measurement Modes Tamaño de la unidad
15692047 pH, temperatura, Temperature cada uno
1 options
Código de producto. 15692047 Proveedor Eutech N.º de proveedor EXPERTPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    93.60€ / paquete de 1
    Ahorro 19.40€
    17% Descuento
En stock
Lleve a cabo mediciones en cualquier lugar y de forma sencilla de aplicaciones para tratamiento del agua, monitorización medioambiental, educación, hidroponía, agricultura, acuicultura, y alimentos y bebidas, entre muchas otras.
El comprobador de bolsillo Expert pH Thermo Scientific™ está diseñado para realizar mediciones de pH y temperatura sobre la marcha. El comprobador de bolsillo Expert pH es altamente recomendable para su uso en aplicaciones tales como la jardinería hidropónica, acuicultura, agricultura, piscinas, torres de refrigeración y mucho más.
  • Pantalla grande de 4 dígitos y doble línea
  • Visualización simultánea de pH y temperatura
  • Indicadores de duración de la batería, de calibración y de preparación
  • Compensación automática de la temperatura
  • Reconocimiento automático de tampones y calibración
  • Instrucciones de funcionamiento en varios idiomas
Pantalla:
  • Gracias a la pantalla grande de 4 dígitos, doble línea y gran ángulo de visión, es fácil leer y registrar las mediciones
  • Indicadores de duración de la batería, de calibración y de preparación
  • Visualización simultánea de pH y temperatura
Teclado:
  • Interfaz fácil de usar e intuitiva con teclas de encendido, calibración, menú e introducción de información
  • Calibración con una sola pulsación: sumerja el sensor en la solución de calibración y pulse Cal
  • Reconocimiento automático de tampones de pH y calibración
Cabezal:
  • A prueba de fugas con una junta tórica
  • Cabezal transparente con indicador de línea de llenado
  • El cabezal simétrico puede colocarse hacia delante o hacia atrás
  • La tapa se fija a la parte superior del comprobador cuando no está en uso
Funciones adicionales:
  • El cordón permite transportar fácilmente el medidor de bolsillo para utilizarlo en cualquier lugar
  • El comprobador de bolsillo flota y cumple con la clasificación IP67 sobre resistencia al agua
  • Gracias a la base ancha y estable, el medidor puede mantenerse en posición vertical por sí mismo para realizar las mediciones
  • Compensación automática de temperatura: ajusta las lecturas según los cambios de temperatura para obtener mayor precisión
  • Función de apagado automático: el medidor de bolsillo se apaga si no se utiliza durante 8 minutos y medio para aumentar la duración de la batería
  • Marcas CE y RoHS
  • Instrucciones disponibles en varios idiomas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,1 pH
Exactitud (pH) ±0,1
Opción de retroiluminación No
Duración de la batería 100 h (promedio)
Batería, tipo 4 x 1,5 V Micro alcalinas
Calibración pH, temperatura
Puntos de calibración Desde 1 hasta 3
Certificaciones/conformidad CE, FCC Clase A, ROHS-2
Descripción Medidor de bolsillo de pH experto para medir el pH con la temperatura
Canales 1
Tipo de pantalla Cuatro dígitos, línea doble
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, temperatura, Temperature
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,1
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 60,0 °C
Incluye Medidor de pH experto con baterías
Tipo de producto pH Tester
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85%, sin condensación
Resolución 0.1pH
Exactitud de temperatura ±0,6 °C, ±1,0 °F
Compensación de la temperatura Sí
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32,0° a 122,0 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0° a 140,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Garantía 1 años
Longitud (imperial) 6,7 in
Longitud (métrico) 17 cm
Anchura (imperial) 1,8 in
Anchura (métrico) 4,5 cm
Altura (imperial) 1,2 in
Altura (métrico) 3 cm
Peso (imperial) 3,4 oz
Peso (métrico) 96,3 g