Learn More
Eutech Comprobador de bolsillo Expert CTS
Código de producto. 15682047 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Measurement Modes:
Conductividad, SDT, salinidad, temperatura, TDS, Salinity, Temperature
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Measurement Modes Tamaño de la unidad
15682047 Conductividad, SDT, salinidad, temperatura, TDS, Salinity, Temperature cada uno
1 options
Código de producto. 15682047 Proveedor Eutech N.º de proveedor EXPERTCTS
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Asegúrese de obtener mediciones precisas de conductividad, TDS, salinidad y temperatura con el comprobador de bolsillo apto para numerosas aplicaciones con pantalla grande de 4 dígitos y gran facilidad de uso.
El comprobador de bolsillo Expert CTS Thermo Scientific™ está diseñado para mediciones sobre la marcha, tales como – conductividad, TDS, salinidad, temperatura y otras mediciones electroquímicas relacionadas. El comprobador de bolsillo Expert CTS es altamente recomendable para su uso en aplicaciones tales como el control medioambiental, la galvanoplastia, agricultura y educación, entre otras.
  • Pantalla grande de 4 dígitos y doble línea
  • Visualización simultánea de pH, conductividad, TDS, salinidad y temperatura
  • Indicadores de duración de la batería, de calibración y de preparación
  • Compensación automática de la temperatura
  • Reconocimiento automático de tampones y calibración
  • Instrucciones de funcionamiento en varios idiomas
Pantalla:
  • Gracias a la pantalla grande de 4 dígitos, doble línea y gran ángulo de visión, es fácil leer y registrar las mediciones
  • Indicadores de duración de la batería, de calibración y de preparación
  • Visualización simultánea de conductividad/TDS/salinidad con temperatura
Teclado:
  • Interfaz fácil de usar e intuitiva con teclas de encendido, calibración, menú e introducción de información
  • Calibración con una sola pulsación: sumerja el sensor en la solución de calibración y pulse Cal
  • Reconocimiento automático de tampones de pH y calibración
  • Tapa: Con junta y a prueba de fugas con una junta tórica
  • Cabezal transparente con indicador de línea de llenado
  • El cabezal simétrico puede colocarse hacia delante o hacia atrás
  • La tapa se fija a la parte superior del comprobador cuando no está en uso
Funciones adicionales:
  • El cordón permite transportar fácilmente el medidor de bolsillo para utilizarlo en cualquier lugar
  • El comprobador de bolsillo flota y cumple con la clasificación IP67 sobre resistencia al agua
  • Gracias a la base ancha y estable, el medidor puede mantenerse en posición vertical por sí mismo para realizar las mediciones
  • Compensación automática de temperatura: ajusta las lecturas según los cambios de temperatura para obtener mayor precisión
  • Función de apagado automático: el medidor de bolsillo se apaga si no se utiliza durante 8 minutos y medio para aumentar la duración de la batería
  • Marcas CE/RoHS
  • Instrucciones disponibles en varios idiomas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 2 % de la escala completa ± 1 LSD
Exactitud (conductividad) ± 2 % a escala completa
Exactitud (salinidad) ± 2 % a escala completa
Exactitud (TDS) ± 2 % a escala completa
Opción de retroiluminación No
Duración de la batería 75 h (promedio)
Batería, tipo 4 x 1,5 V Micro alcalinas
Calibración Calibración automática y manual
Modos de calibración Conductividad, SDT, salinidad, temperatura
Puntos de calibración 1
Puntos de calibración (conductividad) 1
Certificaciones/conformidad CE, FCC Clase A, ROHS-2
Compensación Compensación automática de temperatura
Descripción Comprobador de bolsillo Expert CTS para medir conductividad, TDS o salinidad con temperatura
Canales 1
Tipo de pantalla Cuatro dígitos, línea doble
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes Conductividad, SDT, salinidad, temperatura, TDS, Salinity, Temperature
Intervalo (conductividad) De 0,00 a 20,00 mS/cm
Intervalo (salinidad) De 0,0 a 10,0 ppt
Intervalo (TDS) De 0,00 a 20,00 ppt
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50,0 °C
Incluye Comprobador Expert CTS con pilas
Tipo de producto Medidor de bolsillo
temp Conductividad: De 0,00 a 20,00 mS; TDS:  De 0,00 a 20,00 ppt (con factor TDS 1,00); salinidad: De 0,0 a 10,0 ppt
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución 电导率:10 uS <2,00 mS, 0,10 mS >2,00 mS; TDS: 10 ppm <2,00 ppt, 0,10 ppt >2,00 ppt; 盐度:0,10 ppt
Resolución (conductividad) 10 μS/cm para de 0 a 1990 μS/cm; 0,10 mS/cm para de 2,00 a 20,00 mS/cm
Resolución (salinidad) 0,1 ppt
Resolución (TDS) 10 ppm para de 0 a 1990 ppm; 0,10 ppt para de 2,00 a 20,00 ppt
Modos de medición de salinidad Por curva de salinidad práctica
Intervalo de factor de TDS De 0,40 a 1,00 (seleccionable)
Exactitud de temperatura ±0,6 °C, ±1,0 °F
Compensación de la temperatura Sí
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 122 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0° a 122,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Garantía 1 años
Longitud (imperial) 6,7 in
Longitud (métrico) 17 cm
Anchura (imperial) 1,8 in
Anchura (métrico) 4,5 cm
Altura (imperial) 1,2 in
Altura (métrico) 3 cm
Peso (imperial) 3,3 oz
Peso (métrico) 93,7 g