Learn More
Thermo Scientific™ Comprobador de conductividad de rango múltiple Eutech™ ECTestr11+
Código de producto. 11569104
Cambiar vista
Click to view available options
Measurement Modes:
Conductividad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Measurement Modes Tamaño de la unidad
11569104 Conductividad 1 PCS
1 options
Código de producto. 11569104 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X377229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    201.00€ / paquete de 1
    Ahorro 11.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
El comprobador de conductividad de rango doble Eutech™ ECTestr11 es un comprobador de rango múltiple con opciones seleccionables o de rango automático - un comprobador mide desde agua pura hasta aguas residuales. Aplicaciones generales: Para su empleo en el tratamiento de agua y aguas residuales, purga de la caldera, depósitos de enjuague de galvanoplastia, agua potable, hidroponía, sector de la impresión, acuicultura, acuarios, piscifactorías, piscinas y spas.
Características
  • Sensor reemplazable por el usuario - sustituya los sensores usted mismo. Los sensores duran más tiempo con el elemento fabricado en acero inoxidable SS316 y carcasa del sensor hecha de VALOX™
  • Pantalla grande - lecturas de temperatura simultáneas, visualización del modo, ATC, nivel de pilas
  • Calibraciones de un solo punto y múltiples puntos con opciones automáticas o manuales
  • Diseño resistente al agua y al balanceo - la carcasa resistente al agua con clasificación IP67 mantiene el comprobador bien incluso en condiciones húmedas. El exclusivo diseño acanalado antibalanceo garantiza un agarre firme.
  • Innovador estilo copa - el innovador diseño de la carcasa del sensor se puede utilizar como estilo de inmersión o estilo copa para albergar un pequeño volumen de muestras. La carcasa del sensor está fabricada de VALOX™ para conseguir una mayor duración química.
Especificaciones
  • Intervalo: .. a 200,0 μS/cm, .. a 2000 μS/cm, .. a 20,00 mS/cm
  • Resolución: 0,1 μS/cm, 1 μS/cm, 0,01 mS/cm
  • Exactitud: ± 1 % de la escala completa
  • ATC: Sí (de 0 a 50 °C / de 32 a 122 °F)
  • Coeficiente de temperatura: 2 % por °C, fijo
  • Puntos de calibración: 3 automático o 3 manual
  • Indicación de la temperatura: Sí
  • Intervalo: De 0 a 50,0 °C
  • Resolución: 0,1 °C / 0,1 °F
  • Exactitud: ± 0,5 °C / ± 0,9 °F + 1 LSD
  • Calibración: ± 5,0 °C / ± 9,0 °F
  • Memoria no volátil: Sí
  • Apagado automático: 8,5 minutos tras pulsar por última vez una tecla
  • Requisito de alimentación: 4 X micropilas alcalinas de 1,5 V 'A76’ (incluidas)
  • Duración de la pila: más de 150 horas
  • Dimensiones / peso: Comprobador: 16,5 x 3,8 cm; 90 g, en caja: 18,5 x 6,5 x 5 cm; 200 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción comprobador de rango múltiple con opciones seleccionables o de rango automático
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes Conductividad
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C