Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad Eutech™ ECOECTESTLOW
Código de producto. 12921718
Cambiar vista
Click to view available options
Measurement Modes:
Conductividad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Measurement Modes Tamaño de la unidad
12921718 Conductividad cada uno
1 options
Código de producto. 12921718 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X477101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.25€
    84.90€ / paquete de 1
    Ahorro 4.35€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El medidor Eutech EcoTestr de la serie EC incluye sensores de contacto de acero inoxidable resistentes, lo que proporciona mediciones de conductividad rápidas y fiables.
El medidor Eutech EcoTestr de la serie EC incluye sensores de contacto de acero inoxidable resistentes, lo que proporciona mediciones de conductividad rápidas y fiables. Ideal para su uso en una amplia gama de aplicaciones de conductividad, como jardinería hidropónica, piscicultura, piscinas, galvanoplastia y otras aplicaciones de agua/aguas residuales. Opción de calibración manual para una mayor exactitud con calibraciones cercanas a la muestra. Compartimento para las pilas que encaja con un clic, no requiere herramientas para sustituir las pilas. La función de retención congela la lectura temporalmente para facilitar el registro. La tapa protectora del sensor se puede utilizar como contenedor para muestras o solución de calibración.
Especificaciones
  • Intervalo: .. hasta 1990 mS/cm
  • Resolución: 0,1 mS/cm
  • Exactitud: ± 1 % de la escala completa (± 2 % por encima de 10 mS/cm)
  • Puntos de calibración: 1 (digital, botón pulsador)
  • ATC: Sí
  • Memoria no volátil: Sí
  • Función de retención: Sí
  • Apagado automático: 8,5 minutos tras pulsar por última vez una tecla
  • Pantalla LCD: 3 ½ dígitos con indicador
  • Alimentación eléctrica: 4 pilas micro alcalinas A76 de 1,5 V
  • Grado de protección: Resistente al agua IP67
  • Dimensiones; peso: En caja: 24,5 × 13,5 × 4,5 cm; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción EcoTestr EC Low resistente al agua con ATC; calibración de 1 punto
Exactitud (conductividad) Escala completa a ± 1 % (± 2 % por encima de 10 mS/cm)
Measurement Modes Conductividad
Intervalo (conductividad) De 0 mS/cm a 1990 mS/cm
Tipo de pantalla LCD
Clasificación IP IP67