Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de ORP Eutech™ ECFC7960201B, unión doble
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos que obtienen valores de ORP en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El electrodo de ORP Eutech™ ECFC7960201B de unión doble es un electrodo de ORP relleno de gel con cuerpo de plástico de uso general utilizado para mediciones de ORP generales. ECFC7960202B está disponible con cable de 1 m.
Características
- Parámetro: Potencial de oxidación reducción (ORP)
- Herméticas
- Junta de referencia: Doble
- Tipo de sensor: Pin de platino
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo combinado de pH relleno de gel de junta simple con cuerpo de plástico de uso general, 12 × 9 mm, conector BNC, cable de 1 m |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Doble |
| Material | Cuerpo de plástico |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de ORP |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los medidores de pH tienen conector de entrada BNC |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Intervalo de ORP | -1000 - 1000 mV |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.