Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH/temperatura Eutech™ ECFC7352901J
Description
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El electrodo combinado de pH/temperatura Eutech™ ECFC7352901J es un electrodo combinado de pH/temperatura 3 en 1 relleno de gel con cuerpo de plástico de uso general.
Características:
- Parámetro: pH/temperatura
- Intervalo de pH: de 1 a 13
- Intervalo de temperaturas: de 0 a 80 °C
- Tipo de unión para líquidos: Pasador de HDPE poroso
- Tipo de referencia interna: Ag/AgCl
- Sellado/rellenable: Herméticas
- Junta de referencia: Individual
- Dimensiones (eje): 90 x 12mm
- Longitud de cable: 1 m
- Conector: BNC y de 8 pines
- Se utiliza con: pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650
Specifications
Specifications
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 80°C |
| Tipo | Electrodo combinado |
| Tipos de conector | BNC de 8 pines |