Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Eutech™ ECFC72522R01B
Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias de la vida, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Características:
- Parámetro: pH
- Intervalo: pH de 0 a 13
- Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
- Tipo de unión para líquidos: Pasador de HDPE poroso
- Tipo de referencia interna: Ag/AgCl
- Sellado/rellenable: Rellenable
- Junta de referencia: Doble
- Electrolito de referencia de relleno: ECRE002
- Dimensiones (eje): 90 x 12 mm
- Longitud de cable: 1 m
- Conector: BNC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Electrodo combinado de pH rellenable de unión doble con cuerpo de plástico de uso general, 12 × 90 mm, conector BNC, cable de 1 m y electrolito de relleno de 10 ml |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Doble |
| Material | Plástico |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de pH |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los medidores de pH tienen conector de entrada BNC |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |