Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252203B Electrodo Combinado de pH de Uso General
Código de producto. 10283663
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10283663 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 10283663 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X417010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    148.00€ / paquete de 1
    Ahorro 11.00€
    6% Descuento
En stock
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Este electrodo combinado de pH relleno de gel de unión doble, con cuerpo de plástico y de uso general se utiliza para mediciones generales. ECFC7252203B está disponible con cable de 3 m.
Características
  • Parámetro: pH/temperatura
  • Tipo de unión para líquidos: pin de HDPE poroso
  • Herméticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de pH con cuerpo plástico de uso general. Disponible con un cable de 3 m
Tipos de conector BNC
Junta Doble
Material Cuerpo de plástico
Intervalo de pH De 0 a 13
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de pH
Para utilizar con (equipo) Todos los medidores de pH tienen conector de entrada BNC
Referencia interna Ag/AgCl
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Longitud (métrico) 90 mm
Longitud del cable (métrico) 3 m
Diámetro (métrico) 12 mm