Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Eutech™ ECFC72521R01B
Código de producto. 12903477
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
12903477 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 12903477 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X099413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    113.00€ / paquete de 1
    Ahorro 9.00€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias de la vida, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Características:
  • Parámetro: pH
  • Intervalo: pH de 0 a 13
  • Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
  • Tipo de unión para líquidos: Pasador de HDPE poroso
  • Tipo de referencia interna: Ag/AgCl
  • Sellado/rellenable: Rellenable
  • Junta de referencia: Individual
  • Electrolito de referencia de relleno: ECRE001
  • Dimensiones (eje): 90 x 12 mm
  • Longitud de cable: 1 m
  • Conector: BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo combinado de pH rellenable de junta simple con cuerpo de plástico de uso general, 12 × 90 mm, conector BNC, cable de 1 m y electrolito de relleno de 10 ml
Tipos de conector BNC
Junta Individual
Material Plástico
Intervalo de pH De 0 a 13
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de pH
Para utilizar con (aplicación) Medición de pH
Para utilizar con (equipo) Todos los medidores de pH tienen conector de entrada BNC
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C