Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Eutech™ EC620132
Código de producto. 11569074
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11569074 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11569074 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X218974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    122.29€ / paquete de 1
    Ahorro 32.71€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Características:
  • Intervalo: pH de 0 a 14
  • Escala de temperatura: De 0 a 60 °C
  • Tipo de unión para líquidos: Poro abierto
  • Tipo de referencia interna: Gel de polímero
  • Sellado/rellenable: Herméticas
  • Junta de referencia: Doble
  • Dimensiones (eje): 105 x 12 mm
  • Longitud de cable: 1 m
  • Conector: BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de pH con cuerpo de vidrio de poro abierto para mediciones generales de pH
Tipos de conector BNC
Junta Doble
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 60 °C
Tipo Electrodo de pH
Para utilizar con (aplicación) Medición de pH
Para utilizar con (equipo) Todos los medidores de pH tienen conector de entrada BNC
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C