Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Eutech™ EC620131
Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Características:
- Tampones y soluciones estándar envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo de pH con cuerpo de vidrio de poro abierto para pruebas generales y soluciones de viscosidad alta en las que se requiere una limpieza frecuente de referencia |
| Tipos de conector | BNC |
| Material | Cuerpo de vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de pH |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los medidores de pH tienen conector de entrada BNC |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |