Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto Eutech™ DO 6+
Código de producto. 11509224
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor de oxígeno disuelto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11509224 Medidor de oxígeno disuelto cada uno
1 options
Código de producto. 11509224 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X370113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00€
    897.00€ / paquete de 1
    Ahorro 48.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y sondas de oxígeno disuelto (DO) que miden la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en una solución en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
Los medidores y sondas de oxígeno disuelto (DO) miden la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en una solución. En teoría, la cantidad de oxígeno disuelto en una solución depende de 3 factores: temperatura, salinidad y presión atmosférica. La medición del oxígeno disuelto requiere un electrodo de DO especial que se compone de un ánodo, un cátodo, solución de electrolitos y una membrana permeable al gas. El medidor de oxígeno disuelto Eutech™ DO 6+ se suministra con un cable de electrodo de 3 m ECDO6HANDY3M, 2 carcasas de tapa de membrana montadas, 1 frasco de electrolito de relleno (10 ml) y kit de transporte.
Características:
  • Personalización por el usuario para mayor flexibilidad del usuario como alternar entre varios modos de ppm, mg/l a % de saturación, ver diagnóstico de electrodos, etc.
  • La calibración se puede realizar en el 100 % o el 0 % y mg/l o ppm contra una solución conocida.
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para garantizar la máxima exactitud en condiciones variables de temperatura.
  • La celda galvánica permite mediciones instantáneas, lo que genera respuestas rápidas y elimina la polarización; requiere un mantenimiento mínimo.
  • Compensa automáticamente la salinidad y la presión barométrica después de la entrada manual para una mayor exactitud.
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización.
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
  • El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye 3 m Cable Electrode, 2 Assembled Membrane Cap Housing, 1 Refilling Electrolyte (10 ml), Carrying Kit Set
Tipo Medidor de oxígeno disuelto