Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto Eutech™ DO 6+ ECDO601PLUSK
Código de producto. 11519224
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (RDO):
De 0 a 20,00 mg/l o ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (RDO) Tamaño de la unidad
11519224 De 0 a 20,00 mg/l o ppm cada uno
1 options
Código de producto. 11519224 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X370114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00€
    848.00€ / paquete de 1
    Ahorro 47.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y sondas de oxígeno disuelto (DO) que miden la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en una solución en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
Los medidores y sondas de oxígeno disuelto (DO) miden la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en una solución. En teoría, la cantidad de oxígeno disuelto en una solución depende de 3 factores: temperatura, salinidad y presión atmosférica. La medición del oxígeno disuelto requiere un electrodo de DO especial que se compone de un ánodo, un cátodo, solución de electrolitos y una membrana permeable al gas.
El medidor de oxígeno disuelto Eutech™ DO 6+ ECDO601PLUSK se suministra con un cable de electrodo de 1 m ECDO6HANDY3M, 2 carcasas de tapa de membrana montadas, 1 frasco de electrolito de relleno (10 ml) y kit de transporte.
Características:
  • Personalización por el usuario para mayor flexibilidad del usuario como alternar entre varios modos de ppm, mg/l a % de saturación, ver diagnóstico de electrodos, etc.
  • La calibración se puede realizar en el 100 % o el 0 % y mg/l o ppm contra una solución conocida.
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para garantizar la máxima exactitud en condiciones variables de temperatura.
  • La celda galvánica permite mediciones instantáneas, lo que genera respuestas rápidas y elimina la polarización; requiere un mantenimiento mínimo.
  • Compensa automáticamente la salinidad y la presión barométrica después de la entrada manual para una mayor exactitud.
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización.
  •  La función de apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
  • El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de oxígeno disuelto Eutech DO 6+ con cable de electrodo de 1 m ECDO6HANDY3M, 2 carcasas de tapa de membrana montadas, 1 frasco de electrolito de relleno (10 ml) y kit de transporte
Incluye Autodiagnóstico; características de los electrodos; función de retención y apagado automático después de 20 minutos
Modos de calibración Hasta dos puntos de calibración; 100 % en aire o 0 % en solución conocida
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 50,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ± 0,3 °C (0,5 °F)
Tipo de pantalla LCD
Intervalo (RDO) De 0 a 20,00 mg/l o ppm
Métodos Corrección automática después de la entrada manual
Resolución (OD) 0,1%
Factor de salinidad De 0,0 a 50,0 ppt
Intervalo de saturación De 0,0 a 200,0 %
Resolución de saturación 0,1%
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 122 °F
Duración de la batería > 700 horas
Batería, tipo 4 pilas de 1,4 V
Exactitud (DO) ± 1,5 % de la escala completa
Corrección de la presión barométrica De 500 a 1499 mmHg o de 66,6 a 199,9 kPa