Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medidor de oxígeno disuelto Eutech™ DO 450
Código de producto. 15397063
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (RDO):
De 0 a 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (RDO) Tamaño de la unidad
15397063 De 0 a 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 15397063 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X651635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00€
    1560.00€ / paquete de 1
    Ahorro 80.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y sondas de oxígeno disuelto (DO) que miden la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en una solución en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
El medidor de oxígeno disuelto Eutech™ DO 450 es un medidor portátil de oxígeno disuelto/temperatura resistente al agua. El medidor DO 450 proporciona una tecnología RDO óptica asequible que reduce el tiempo y los costes de mantenimiento.
Características
  • Parámetro: Oxígeno disuelto/temperatura
  • Con la sonda óptica sin electrolito que no requiere mantenimiento no tendrá que sustituir las delicadas membranas y se acaba con la acumulación de sal de las soluciones de relleno.
  • Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
  • La gran pantalla retroiluminada y personalizada proporciona las mediciones con indicación de temperatura.
  • Puede alternar entre % de saturación y mg/l (ppm) de oxígeno disuelto con solo pulsar un botón.
  • Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Corrección de salinidad y presión barométrica manual.
  • Selección de ºC o ºF: elija la unidad que mejor se adapte a su aplicación.
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
  • Almacene hasta 500 conjuntos de datos: sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
  • Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
  • Con 500 horas de duración de la batería o adaptador de alimentación universal opcional.
  • Soporte integrado con montaje en pared: para facilitar el almacenamiento y la medición de sobremesa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de medidor DO 450: Medidor de oxígeno disuelto, electrodo RDO con tapa de sensor, dos pilas AA, maletín de transporte rígido, cable USB, contrapeso/protector de acero inoxidable RDO, cámara de calibración RDO
Incluye Compensación de temperatura, compensación de presión y salinidad = manual
Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados
Modos de calibración OD: Cero y saturación
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 50,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ± 0,5 ºC; ± 0,9 ºF
Calibración de la sonda de temperatura Compensación en incrementos de 0,1, ± 10 ºC o ± 18 ºF
Tipo de pantalla Pantalla gráfica LCD personalizada con retroiluminación
Memoria Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Clasificación IP IP-67
Adaptador de CA Opcional
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm
Peso (métrico) Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg
Peso (imperial) Medidor: 0,45 kg (1 lb), En caja: 1,4 lb
Exactitud (RDO) ± 2 %; ± 0,1 ppm o mg/l hasta 8; ± 0,2 ppm o mg/l por encima de 8
Intervalo (RDO) De 0 a 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l
Intervalo (OD) Del 0 al 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l
Resolución (OD) 0,10 %; 0,1 ppm/mg/l
Resolución (RDO) 0,10 %; 0,1 ppm/mg/l
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 0,0° a 122,0 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0,0 °C a 50,0 °C
Duración de la batería > 100 horas (sin retroiluminación)
Batería, tipo Dos pilas AA (incluidas)
Exactitud (DO) ± 2 %; ± 0,1 ppm o mg/l hasta 8; ± 0,2 ppm o mg/l por encima de 8
Salidas USB o RS232