Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto Eutech™ DO 2700
Código de producto. 11533865
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (RDO):
De 0 mg/l a 50 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (RDO) Tamaño de la unidad
11533865 De 0 mg/l a 50 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 11533865 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X543907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00€
    2200.00€ / paquete de 1
    Ahorro 115.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y sondas de oxígeno disuelto (DO) que miden la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en una solución en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
El medidor DO 2700, diseñado para un rendimiento y versatilidad óptimos, incluye opciones de configuración avanzadas e intuitivas que permite una amplia personalización por el usuario. El medidor se suministra con sonda con autoagitación y RS232 bidireccional, ideal para aplicaciones de demanda bioquímica de oxígeno (BOD) y otras aplicaciones de oxígeno disuelto en el laboratorio.
Características:
Oxígeno disuelto
  • Intervalo: De 0,00 a 50,00 mg/l
  • Resolución: 0,01 mg/l
  • Exactitud: ±0,5 % de la escala completa
% de saturación de oxígeno
  • Intervalo: 0 al 600,0 %
  • Resolución: 0,1 %
  • Exactitud: ±0,5 % de la escala completa
Corrección de salinidad
  • Intervalo: De 0 a 50,0 ppt
  • Resolución: 0,1 ppt
Corrección de presión barométrica
  • Intervalo: De 450 a 825 mmHg (automático)
  • Resolución: 1 mmHg
  • Método: Corrección automática con sensor incorporado
máx.
  • Intervalo: De 0,0 a 50,0 °C / de 32,0 a 122,0 °F
  • Resolución: 0,1 °C / 0,1 °F
  • Exactitud: ± 0,3 °C / ± 0,5 °F
  • Requisitos de alimentación: Adaptador de CC de 9 V, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 32° a 122 °F
Intervalo (RDO) De 0 mg/l a 50 mg/l