Learn More
Thermo Scientific™ Solución de electrólito de llenado de oxígeno disuelto Eutech™ para sondas de OD
Descripción
La solución de electrolito de rellenado de oxígeno disuelto de Eutech™ se utiliza para rellenar las sondas DE OD de Eutech™. ™ Los medidores, sondas Y sus accesorios EUTECH DO ofrecen comprobaciones rápidas y precisas del oxígeno disuelto en laboratorios, campos y escuelas.
Características:
- Frasco de 60 ml
- Utilizado con sondas: DO6, DO6+, DO100, DO110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650, PCD 650
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Descripción | Llenado de la solución de electrolito de OD |
| Para utilizar con (equipo) | Sondas de OD DO6, DO6+, DO100, DO110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650 y PCD 650 |
| Tipo | Solución de electrolito de recarga de oxígeno disuelto |